2,4-Diméthylimidazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR54335-100GEA 61.1 EUR InStock
APOSOR54335-100G APOSOR54335-25G APOSOR54335-5G
2,4-Diméthylimidazole 98%
2,4-Diméthylimidazole
Formule: C₅H₈N₂
MW: 96,13 g/mol
Point d'ébullition: 266 °C/733mmHg
Point de fusion: 84…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022365
Numéro CAS: 930-62-1
EINECS: 213-221-4
ONU: 3263
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité