1,5-Naphthalenedisulphonic acid tetrahydrate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Naphthalene-1,5-disulphonic acid tetrahydrate
OR54356-100G OR54356-25G OR54356-500G
APOSOR54356-100GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR54356-100G APOSOR54356-25G APOSOR54356-500G
1,5-Naphthalenedisulphonic acid tetrahydrate 98%
1,5-Naphthalenedisulphonic acid tetrahydrate
Formule: C₁₀H₁₆O₁₀S₂
MW: 360,36 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149265
Numéro CAS: 211366-30-2
EINECS: 201-317-9
ONU: 2585
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité