(3-Chloropyrazin-2-yl)methanamine dihydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Aminomethyl)-3-chloropyrazine dihydrochloride
OR54357-1G OR54357-500MG
APOSOR54357-1GEA 74.2 EUR InStock
APOSOR54357-1G APOSOR54357-500MG
(3-Chloropyrazin-2-yl)methanamine dihydrochloride 95%
(3-Chloropyrazin-2-yl)methanamine dihydrochloride
Formule: C₅H₈Cl₃N₃
MW: 216,5 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07644629
Numéro CAS: 867165-53-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité