Anhydride 3-chlorophtalique, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR54359-25G OR54359-5G OR54359-100G
APOSOR54359-25GEA 90.2 EUR InStock
APOSOR54359-25G APOSOR54359-5G APOSOR54359-100G
Anhydride 3-chlorophtalique, grade Technique
Anhydride 3-chlorophtalique
Formule: C₈H₃ClO₃
Point de fusion: 123…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023107
Numéro CAS: 117-21-5
EINECS: 204-179-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité