Phloroglucinol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3,5-Trihydroxybenzene
OR54361-100G OR54361-500G
APOSOR54361-100GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR54361-100G APOSOR54361-500G
Phloroglucinol
Phloroglucinol
Formule: C₆H₆O₃
MW: 126,11 g/mol
Point de fusion: 215…220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002286
Numéro CAS: 108-73-6
EINECS: 203-611-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité