Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 3-nitrobenzoyle 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

APOSOR5437-25GEA 45.5 EUR InStock
APOSOR5437-25G APOSOR5437-100G
Chlorure de 3-nitrobenzoyle 98%
Chlorure de 3-nitrobenzoyle


Formule: C₇H₄ClNO₃
MW: 185,57 g/mol
Point d'ébullition: 275…278 °C
Point de fusion: 30…35 °C
Densité: 1,42 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007247
Numéro CAS: 121-90-4
EINECS: 204-505-9
ONU: 2923
ADR: 8+6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité