2-Méthylène-1,3-propanediol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methylenepropane-1,3-diol
OR54371-25G
APOSOR54371-25GEA 111 EUR InStock
APOSOR54371-25G
2-Méthylène-1,3-propanediol 95%
2-Méthylène-1,3-propanediol
Formule: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Point d'ébullition: 93…95 °C/2mmHg
Densité: 1.081 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075162
Numéro CAS: 3513-81-3
EINECS: 222-516-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité