1-Methyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR54372-1G OR54372-5G OR54372-250MG
APOSOR54372-1GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR54372-1G APOSOR54372-5G APOSOR54372-250MG
1-Methyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
1-Methyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Formule: C₄H₅ClN₂O₂S
MW: 179,98 g/mol
Point de fusion: 46…48 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04968667
Numéro CAS: 288148-34-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité