3-(Benzyloxy)pyrrolidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR54373-1G OR54373-250MG OR54373-5G
APOSOR54373-1GEA 228 EUR InStock
APOSOR54373-1G APOSOR54373-250MG APOSOR54373-5G
3-(Benzyloxy)pyrrolidine
3-(Benzyloxy)pyrrolidine
Formule: C₁₁H₁₅NO
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08060975
Numéro CAS: 420137-14-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité