4-Bromo-2-methylbenzyl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Bromo-2-methylphenyl)methanol
OR54375-1G OR54375-5G OR54375-10G
APOSOR54375-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR54375-1G APOSOR54375-5G APOSOR54375-10G
4-Bromo-2-methylbenzyl alcohol
4-Bromo-2-methylbenzyl alcohol
Formule: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Point de fusion: 70…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847398
Numéro CAS: 17100-58-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité