3-Piperazin-1-yl-1,2-benzisoxazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR54378-250MG OR54378-1G
APOSOR54378-250MGEA 261 EUR InStock
APOSOR54378-250MG APOSOR54378-1G
3-Piperazin-1-yl-1,2-benzisoxazole 95%
3-Piperazin-1-yl-1,2-benzisoxazole
Formule: C₁₁H₁₃N₃O
MW: 203,25 g/mol
Point de fusion: 74…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08060968
Numéro CAS: 87691-89-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité