o-Toluate de méthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR5438-25GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR5438-25G APOSOR5438-100G APOSOR5438-500G
o-Toluate de méthyle 98%
o-Toluate de méthyle
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 207…208 °C
Densité: 1,072 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008428
Numéro CAS: 89-71-4
EINECS: 201-932-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité