(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylenediamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR54380-25G OR54380-5G OR54380-100G
APOSOR54380-25GEA 61.1 EUR InStock
APOSOR54380-25G APOSOR54380-5G APOSOR54380-100G
(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylenediamine
(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylenediamine
Formule: C₁₄H₁₆N₂
Point de fusion: 80…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082751
Numéro CAS: 29841-69-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité