2-Naphtonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Naphthalene-2-carbonitrile
OR54405-25G
APOSOR54405-25GEA 87 EUR InStock
APOSOR54405-25G
2-Naphtonitrile 98%
2-Naphtonitrile
Formule: C₁₁H₇N
MW: 153,18 g/mol
Point d'ébullition: 156 °C/12mmHg
Point de fusion: 67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016807
Numéro CAS: 613-46-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité