Sulphate de bis (8-hydroxyquinolinium) monohydraté, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR54417-1KG OR54417-100G OR54417-500G
APOSOR54417-1KGEA 108 EUR InStock
APOSOR54417-1KG APOSOR54417-100G APOSOR54417-500G
Sulphate de bis (8-hydroxyquinolinium) monohydraté, grade Technique
Sulphate de bis (8-hydroxyquinolinium) monohydraté
Formule: C₁₈H₁₆N₂O₆S·1H₂O
MW: 388,4 g/mol
Point de fusion: 175…179 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149610
Numéro CAS: 207386-91-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité