2-Thiopheneboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR5442-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR5442-5G APOSOR5442-25G
2-Thiopheneboronic acid
2-Thiopheneboronic acid
Formule: C₄H₅BO₂S
MW: 127,96 g/mol
Point de fusion: 128…131 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00151850
Numéro CAS: 6165-68-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité