Acide (4-(méthylthio)phényl)métaborique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Methylthio)benzeneboronic acid, 4-Thioanisoleboronic acid
OR5443-25G OR5443-500MG OR5443-5G
APOSOR5443-25GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR5443-25G APOSOR5443-500MG APOSOR5443-5G
Acide (4-(méthylthio)phényl)métaborique
Acide (4-(méthylthio)phényl)métaborique
Formule: C₇H₉BO₂S
MW: 168,02 g/mol
Point de fusion: 210…214 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00093410
Numéro CAS: 98546-51-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité