3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5444-5G OR5444-25G
APOSOR5444-5GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR5444-5G APOSOR5444-25G
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid
Formule: C₅H₈BNO₃
MW: 140,93 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02677945
Numéro CAS: 16114-47-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité