Bis(4-formylphenyl) ether 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(4-Formylphenoxy)benzaldehyde, 4,4'-Diformyldiphenyl ether, 4,4'-Oxydibenzaldehyde
OR54445-1G OR54445-5G OR54445-10G
APOSOR54445-1GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR54445-1G APOSOR54445-5G APOSOR54445-10G
Bis(4-formylphenyl) ether 99%
Bis(4-formylphenyl) ether
Formule: C₁₄H₁₀O₃
MW: 226,23 g/mol
Point de fusion: 63…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08276812
Numéro CAS: 2215-76-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité