3,6-Diiodo-9H-carbazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,6-Diiodo-9H-carbazole
OR54455-100G OR54455-25G OR54455-5G
APOSOR54455-100GEA 120 EUR InStock
APOSOR54455-100G APOSOR54455-25G APOSOR54455-5G
3,6-Diiodo-9H-carbazole
3,6-Diiodo-9H-carbazole
Formule: C₁₂H₇I₂N
MW: 419,00 g/mol
Point de fusion: 207 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00450017
Numéro CAS: 57103-02-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité