Ethyl all-cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: EPA Ethyl Ester, all cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic Acid Ethyl Ester, Ethyl all cis-5,8,11,14,17-Icosapentaenoate, Ethyl (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoate
OR54466-100MG OR54466-50MG
APOSOR54466-100MGEA 328 EUR InStock
APOSOR54466-100MG APOSOR54466-50MG
Ethyl all-cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoate
Ethyl all-cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoate
Formule: C₂₂H₃₄O₂
MW: 330,51 g/mol
Densité: 0.91 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00673476
Numéro CAS: 86227-47-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité