Octadecanal 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR54467-1G OR54467-5G
APOSOR54467-1GEA 55.3 EUR InStock
APOSOR54467-1G APOSOR54467-5G
Octadecanal 95%
Octadecanal
Formule: C₁₈H₃₆O
Point d'ébullition: 215 °C/20mmHg
Point de fusion: 46 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03790007
Numéro CAS: 638-66-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité