6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Fournisseur: Apollo Scientific
OR54469-1G OR54469-5G
APOSOR54469-1GEA 66.7 EUR InStock
APOSOR54469-1G APOSOR54469-5G
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Formule: C₁₁H₁₄O
MW: 162,23 g/mol
Point d'ébullition: 131 °C
Densité: 1.03 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001737
Numéro CAS: 1730-48-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité