6-Chlorouracile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5447-100G OR5447-25G
APOSOR5447-100GEA 97.4 EUR InStock
APOSOR5447-100G APOSOR5447-25G
6-Chlorouracile 98%
6-Chlorouracile
Formule: C₄H₃ClN₂O₂
Point de fusion: 295 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014595
Numéro CAS: 4270-27-3
EINECS: 224-258-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité