N-Methylacetoacetamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Acetoacetylmethylamine
OR54480-25G OR54480-500G OR54480-100G
APOSOR54480-25GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR54480-25G APOSOR54480-500G APOSOR54480-100G
N-Methylacetoacetamide
N-Methylacetoacetamide
Formule: C₅H₉NO₂
MW: 115,13 g/mol
Point d'éclair: 105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044026
Numéro CAS: 20306-75-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité