N,N-Diméthyl-1,3-propanediamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR54483-500GEA 300 EUR InStock
APOSOR54483-500G APOSOR54483-100G APOSOR54483-1KG
N,N-Diméthyl-1,3-propanediamine 95%
N,N-Diméthyl-1,3-propanediamine
Formule: C₅H₁₄N₂
MW: 102,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008216
Numéro CAS: 109-55-7
ONU: 2734
ADR: 8+3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité