N-Carbobenzoxy-1,3-diaminopropane hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-Benzyloxycarbonyl-1,3-propanediamine hydrochloride, N-Z-1,3-Propanediamine hydrochloride, N-Benzyloxycarbonyl-1,3-diaminopropane hydrochloride, N-Cbz-1,3-diaminopropane Hydrochloride, Benzyl N-(3-Aminopropyl)carbamate Hydrochloride, N-(3-Aminopropyl)carbamic Acid Benzyl Ester Hydrochloride, Benzyl (3-aminopropyl)carbamate hydrochloride
OR54485-5G
APOSOR54485-5GEA 98.6 EUR InStock
APOSOR54485-5G
N-Carbobenzoxy-1,3-diaminopropane hydrochloride
N-Carbobenzoxy-1,3-diaminopropane hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₆N₂O₂
MW: 244,72 g/mol
Point de fusion: 185…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00270153
Numéro CAS: 17400-34-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité