Benzile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR5451-2.5KGEA 250 EUR InStock
APOSOR5451-2.5KG
Benzile
Benzile
Formule: (C₆H₅)C(O)C(O)(C₆H₅)
MW: 210,23 g/mol
Point de fusion: 94…95 °C
Point d'éclair: 180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003080
Numéro CAS: 134-81-6
EINECS: 205-157-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité