(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR54523-25G OR54523-5G OR54523-100G
APOSOR54523-25GEA 282 EUR InStock
APOSOR54523-25G APOSOR54523-5G APOSOR54523-100G
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
Formule: C₈H₁₈O₂Si
MW: 174,315 g/mol
Point d'ébullition: 50…53 °C
Densité: 0.867 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074986
Numéro CAS: 27374-25-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité