6-Methoxy-2(3H)-benzoxazolone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Coixol, 6-Methoxybenzo[d]oxazol-2(3H)-one
OR54553-1G OR54553-250MG
APOSOR54553-1GEA 830 EUR InStock
APOSOR54553-1G APOSOR54553-250MG
6-Methoxy-2(3H)-benzoxazolone
6-Methoxy-2(3H)-benzoxazolone
Formule: C₈H₇NO₃
MW: 165,15 g/mol
Point de fusion: 152…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051726
Numéro CAS: 532-91-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité