Phtalimide potassique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Phtalimide N-potassique
APOSOR54559-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR54559-100G APOSOR54559-500G
Phtalimide potassique 97%
Phtalimide potassique
Formule: C₈H₄KNO₂
MW: 185,22 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005887
Numéro CAS: 1074-82-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité