Bis(pinacolato)diboron 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4,4,4',4',5,5,5',5'-Octamethyl-2,2'-bi(1,3,2-dioxaborolane), 4,4,5,5-tetramethyl-2-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane
OR5456-100G OR5456-25G OR5456-500G
APOSOR5456-100GEA 45.1 EUR InStock
APOSOR5456-100G APOSOR5456-25G APOSOR5456-500G
Bis(pinacolato)diboron 99%
Bis(pinacolato)diboron
Versatile reagent for the preparation of boronic esters:J.Org.Chem.1995, 60,7508-7510.
Formule: C₁₂H₂₄B₂O₄
MW: 253,94 g/mol
Point de fusion: 137…140 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00799570
Numéro CAS: 73183-34-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité