N-Fmoc-glycine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR54569-500GEA 219 EUR InStock
APOSOR54569-500G APOSOR54569-100G
N-Fmoc-glycine 98%
N-Fmoc-glycine
Formule: C₁₇H₁₅NO₄
MW: 297,3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037140
Numéro CAS: 29022-11-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité