Fmoc-L-phenylalanine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR54571-100G OR54571-1KG OR54571-500G
APOSOR54571-100GEA 78.6 EUR InStock
APOSOR54571-100G APOSOR54571-1KG APOSOR54571-500G
Fmoc-L-phenylalanine 98%
Fmoc-L-phenylalanine
Formule: C₂₄H₂₁NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037128
Numéro CAS: 35661-40-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité