3-Ethynylimidazo[1,2-b]pyridazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR54580-250MG OR54580-5G
APOSOR54580-250MGEA 0 EUR InStock
APOSOR54580-250MG APOSOR54580-5G
3-Ethynylimidazo[1,2-b]pyridazine
3-Ethynylimidazo[1,2-b]pyridazine
Intermediate in Ponatinib synthesis.
Formule: C₈H₅N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17012027
Numéro CAS: 943320-61-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité