Acide L(+)-2-hydroxy-2-phénylacetique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Acide (S)-(+)-2-hydroxy-2-phénylacetique
APOSOR5460-1KGEA 104 EUR InStock
APOSOR5460-1KG
Acide L(+)-2-hydroxy-2-phénylacetique 97%
Acide L(+)-2-hydroxy-2-phénylacetique
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: 131…134 °C
Point d'éclair: 200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 17199-29-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité