(S)-(-)-2-Chlorobutyric acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR54621-5GEA 625 EUR InStock
APOSOR54621-5G APOSOR54621-1G
(S)-(-)-2-Chlorobutyric acid
(S)-(-)-2-Chlorobutyric acid
Formule: C₄H₇ClO₂
Point d'ébullition: 90…92 °C/12mmHg
Densité: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067099
Numéro CAS: 32653-32-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité