5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR54634-100G OR54634-25G OR54634-5G
APOSOR54634-100GEA 318 EUR InStock
APOSOR54634-100G APOSOR54634-25G APOSOR54634-5G
5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene 98%
5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene
Formule: C₈H₄Br₂S₂
MW: 324,05 g/mol
Point de fusion: 144…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00219110
Numéro CAS: 4805-22-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité