Acide (4-iodophényl)métaborique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Dihydroxy-4-iodophénylborane
APOSOR5466-5GEA 42.3 EUR InStock
APOSOR5466-5G APOSOR5466-1G
Acide (4-iodophényl)métaborique 97%
Acide (4-iodophényl)métaborique
Formule: C₆H₆BIO₂
MW: 247,83 g/mol
Point de fusion: 322…326 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319014
Numéro CAS: 5122-99-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité