N-(2-Oxoethyl)phthalimide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR54675-25G OR54675-5G
APOSOR54675-25GEA 97.4 EUR InStock
APOSOR54675-25G APOSOR54675-5G
N-(2-Oxoethyl)phthalimide 97%
N-(2-Oxoethyl)phthalimide
Formule: C₁₀H₇NO₃
Point de fusion: 114 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00023080
Numéro CAS: 2913-97-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité