2-Methyl-5-isopropylaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Isopropyl-2-methylaniline, 2-Amino-p-cymene, 5-Isopropyl-o-toluidine
OR54679-1G OR54679-5G OR54679-25G
APOSOR54679-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR54679-1G APOSOR54679-5G APOSOR54679-25G
2-Methyl-5-isopropylaniline
2-Methyl-5-isopropylaniline
Formule: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Densité: 0.95 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044503
Numéro CAS: 2051-53-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité