2-Aminopyrazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Aminopyrazine, Pyrazin-2-amine
OR5470-100G OR5470-25G OR5470-500G
APOSOR5470-100GEA 48 EUR InStock
APOSOR5470-100G APOSOR5470-25G APOSOR5470-500G
2-Aminopyrazine
2-Aminopyrazine
Formule: C₄H₅N₃
MW: 95,1 g/mol
Point de fusion: 118…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006137
Numéro CAS: 5049-61-6
EINECS: 225-748-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité