Acide tridécanoïque 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: n-Tridecanoic acid, Tridecylic acid
OR54705-100G OR54705-25G OR54705-5G
APOSOR54705-100GEA 273 EUR InStock
APOSOR54705-100G APOSOR54705-25G APOSOR54705-5G
Acide tridécanoïque 99%
Acide tridécanoïque
Formule: C₁₃H₂₆O₂
MW: 214,35 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00002741
Numéro CAS: 638-53-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité