Éthyle 2-chloroacétylacétate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Ethyl 2-chloroacetoacetate
OR5481-100G
APOSOR5481-100GEA 0 EUR InStock
APOSOR5481-100G
Éthyle 2-chloroacétylacétate
Éthyle 2-chloroacétylacétate
Formule: C₆H₉ClO₃
MW: 164,59 g/mol
Point d'ébullition: 107 °C/14mmHg
Point de fusion: < –80 °C
Densité: 1.19 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009141
Numéro CAS: 609-15-4
EINECS: 210-180-4
ONU: 2920
ADR: 8+3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité