Maleimide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1H-Pyrrole-2,5-dione
OR5487-100G OR5487-25G
APOSOR5487-100GEA 101 EUR InStock
APOSOR5487-100G APOSOR5487-25G
Maleimide
Maleimide
Formule: C₄H₃NO₂
MW: 97,07 g/mol
Point d'ébullition: 97…103 °C/5mmHg
Point de fusion: 91…93 °C
Densité: 1.249 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005494
Numéro CAS: 541-59-3
EINECS: 208-787-4
ONU: 2923
ADR: 8+6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité