1H-Pyrrolo[2,3-d]pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR5493-5GEA 46.6 EUR InStock
APOSOR5493-5G APOSOR5493-25G APOSOR5493-1G
1H-Pyrrolo[2,3-d]pyridine 98%
1H-Pyrrolo[2,3-d]pyridine
Formule: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Point d'ébullition: 132 °C/0,22mmHg
Point de fusion: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00955936
Numéro CAS: 271-34-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité