(S)-2,3-Diaminopropanoic acid hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: H-Dap-OH.HCl, H-Dap-OH·HCl, L-3-Aminoalanine Hydrochloride, (S)-2,3-Diaminopropionic acid monohydrochloride
OR5495-100G OR5495-25G
APOSOR5495-100GEA 294 EUR InStock
APOSOR5495-100G APOSOR5495-25G
(S)-2,3-Diaminopropanoic acid hydrochloride 98%
(S)-2,3-Diaminopropanoic acid hydrochloride
Formule: C₃H₈N₂O₂·HCl
MW: 140,6 g/mol
Point de fusion: 231…233 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065497
Numéro CAS: 1482-97-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité