1-Iodononane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Nonyl iodide
OR5499-25G OR5499-500G
APOSOR5499-25GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR5499-25G APOSOR5499-500G
1-Iodononane
1-Iodononane
Formule: C₉H₁₉I
MW: 254,15 g/mol
Point d'ébullition: 106…108 °C/8mmHg
Densité: 1.288 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001107
Numéro CAS: 4282-42-2
EINECS: 224-286-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité