2-Methyl-2-(pyridin-4-yl)propan-1-amine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(1-Amino-2-methylprop-2-yl)pyridine
OR55002-1G OR55002-5G
APOSOR55002-1GEA 592 EUR InStock
APOSOR55002-1G APOSOR55002-5G
2-Methyl-2-(pyridin-4-yl)propan-1-amine 95+%
2-Methyl-2-(pyridin-4-yl)propan-1-amine
Formule: C₉H₁₄N₂
MW: 150,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11898942
Numéro CAS: 1060815-29-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité