Carbamate de tert-butyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Carbamic acid tert-butyl ester
OR55005-100G OR55005-25G OR55005-500G
APOSOR55005-100GEA 29 EUR InStock
APOSOR55005-100G APOSOR55005-25G APOSOR55005-500G
Carbamate de tert-butyle 98%
Carbamate de tert-butyle
Formule: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,15 g/mol
Point de fusion: 105…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007962
Numéro CAS: 4248-19-5
EINECS: 224-209-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité